SAB5202000
Monoclonal Anti-REEP1-PE/Atto 594 antibody produced in mouse
clone S345-51
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
PE/Atto 594 conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S345-51, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
22 kDa
Speziesreaktivität
human, rat
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Reep1(52250)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)