SAB5201487
Monoclonal Anti-Ocrl/Inpp5B - Atto 633 antibody produced in mouse
clone S166A-26, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-EC 3.1.3.36 antibody, Anti-INPP5F, Anti-LOCR, Anti-NPHL2
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Atto 633 conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S166A-26, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 100 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... OCRL(4952)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable