SAB5201231
Monoclonal Anti-Fgfa/Fhfa - Atto 390 antibody produced in mouse
clone S235-22, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-Acidic fibroblast growth factor, Anti-ECGFA, Anti-FGF13A, Anti-FGFA, Anti-HBGF1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
Atto 390 conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S235-22, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 30 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FGF13(2258)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable