SAB5200763
Monoclonal Anti-Tarp Gamma2/4/8 (Stargazin) - Atto 390 antibody produced in mouse
clone S245-36, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-CACNG2, Anti-Ipr328, Anti-MGC123981, Anti-Transmembrane AMPAR regulatory protein gamma-2, Anti-Waggler
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
Atto 390 conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S245-36, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 35-55 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Cacng2(84347)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable