The information you are requesting can be supplied by our Technical Service team who can assist you further. We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
SAB5200222
Monoclonal Anti-Kcc2 antibody produced in mouse
clone S1-12, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-Electroneutral potassium chloride cotransporter 2, Anti-Potassium Chloride Cotransporter, Anti-SLC12A5, Anti-hKCC2
Größe auswählen
440,00 €
Größe auswählen
About This Item
440,00 €
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S1-12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 140 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Slc12a5(171373)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
Can you specify about sample preparation as we are able to see bands at 42kDa when probed using this antibody. Can you provide details on it
1 Antwort-
Hilfreich?