SAB5200121
Monoclonal Anti-Trap1 - Atto 680 antibody produced in mouse
clone 3H4-2H6, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-Heat shock protein 75, Anti-Hsp75, Anti-Hsp90L, Anti-TNFR associated protein 1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Atto 680 conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3H4-2H6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 75 kDa
Speziesreaktivität
rat, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TRAP1(10131)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)