SAB5100010
Imprint®ChIP-Validated Anti-Acetyl-Histone H3 (Ac-Lys27) (H3K27ac) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-HIST1H3A H3FA, Anti-HIST1H3B H3FL, Anti-HIST1H3C H3FC, Anti-HIST1H3D H3FB, Anti-HIST1H3E H3FD
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~17 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ChIP: suitable
immunoblotting: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... H3C1(8350)
Qualität
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)