SAB4702000
Monoclonal Anti-CD34 PerCP-Cyanine5.5 produced in mouse
About This Item
Konjugat
conjugate
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
581, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
(Non-human primates), ( Human)
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD34(947)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable