SAB4701086
Monoclonal Anti-CD36-APC antibody produced in mouse
clone TR9
Synonym(e):
GPIIIb, GPIV, Glycoprotein IIIb, Platelet glycoprotein 4, Platelet glycoprotein IV
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Allophycocyanin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TR9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Methode(n)
flow cytometry: 10 μL
Hinterlegungsnummer
NM_000072.3
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD36(948)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable