SAB4504169
Anti-phospho-DNA-PK (pSer2056) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-DNA-PKC, Anti-DNA-PKcs, Anti-DNAPK, Anti-DNAPKc, Anti-DNPK1, Anti-HYRC, Anti-HYRC1, Anti-IMD26, Anti-XRCC7
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 469 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer2056)
Angaben zum Gen
human ... PRKDC(5591)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 2022-2071
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1