SAB4502896
Anti-CD147, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
BASI, CD147, basigin, basigin (Ok blood group), collagenase stimulatory factor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 42 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BSG(682)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Cluster of differentiation 147 (CD147) is a multifunctional trans-membrane glycoprotein and is a member of the immunoglobulin superfamily. It occurs in transmembrane and soluble forms. CD147 is also known as EMMPRIN or basigin (BSG). It is a 57 kDa glycoprotein with two extracellular Ig domains. CD147 is located on human chromosome 19p13.
Immunogen
Immunogen Range: 336-385
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable