SAB4300010
Anti-phospho-REL (pSer503) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-C-Rel antibody produced in rabbit, Anti-v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog (avian) antibody produced in rabbit
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~78 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(T-S-SP-D-S)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer503)
Angaben zum Gen
human ... REL(5966)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable