SAB4300007
Anti-phospho-MAP2K2 (pThr394) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-FLJ26075 antibody produced in rabbit, Anti-MAPKK2 antibody produced in rabbit, Anti-MEK2 antibody produced in rabbit, Anti-MKK2 antibody produced in rabbit, Anti-mitogen-activated protein kinase kinase 2 antibody produced in rabbit
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~44 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(P-G-TP-P-T)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr394)
Angaben zum Gen
human ... MAP2K2(5605)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)