Wichtige Dokumente
SAB4200826
Anti- Cholera Toxin-Peroxidase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Cholera enterotoxin subunit B (ctxB), Cholera enterotoxin, A chain (ctxA)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Beschreibung
Research area: Microbiome
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
subunit mol wt ~12 kDa (non-toxic CTxB )
subunit mol wt ~27 kDa (the toxic CTxA )
Speziesreaktivität
Vibrio cholerae
Konzentration
~4 mg/mL
Methode(n)
direct ELISA: 1:8,000-1:16,000 using 5 μg/ml Cholera Toxin for coating
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Vibrio cholerae ... ctxA(57740120) , ctxB(57740119)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable