Wichtige Dokumente
SAB4200712
Anti-MAPK3 antibody, Mouse monoclonal
clone mapk3-4, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-ERK1, Anti-ERT2 or Anti-p44-MAPK, Anti-p44-ERK1
About This Item
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
mapk3-4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~43 kDa
Speziesreaktivität
human, monkey
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using whole extract of human HepG2 cells
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg/test using total extract of A431 cells
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAPK3(5595)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)