SAB4200504
Anti-SND1 antibody, Mouse monoclonal
clone SND1-3, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-SND1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-TDRD11, Monoclonal Anti-staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1, p100
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SND1-3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~102 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa or HEK-293T cells.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SND1(27044)
mouse ... Snd1(56463)
rat ... Snd1(64635)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable