SAB4200338
Anti-KLF5 antibody , Mouse monoclonal
clone KLF5-55, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-BTEB2, Monoclonal Anti-CKLF, Monoclonal Anti-IKLF, Monoclonal Anti-KLF5, Monoclonal Anti-Kruppel-like factor 5 (intestinal)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
KLF5-55, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~55
Speziesreaktivität
rat, mouse, chicken, human, hamster, canine, monkey
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using methanol/acetone fixed PC3 cells.
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using extracts of PC3 cells.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KLF5(688)
mouse ... Klf5(12224)
rat ... Klf5(84410)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable