SAB4200179
Anti-Importin 5 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-IPO5
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~123 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using lysates of human HEK-293 cells.
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using HEK-293 cells overexpressing human Importin 5.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of human Jurkat cells.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IPO5(3843)
mouse ... Ipo5(70572)
rat ... Ipo5(306182)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable