SAB3700454
Anti-HAMSTER IgG (H+L)-Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
HRP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
hamster
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Form
Rekonstituierung