SAB3501005
Anti-MYBPC1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-LCCS4, Anti-MYBPCC, Anti-MYBPCS, Anti-MYOTREM, Anti-ssMyBP-C
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MYBPC1(4604)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verlinkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable