SAB3500457
Anti-TEM4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ARHGEF17, Anti-P164RHOGEF, Anti-Rho guanine nucleotide exchange factor 17, Anti-Tumor endothelial marker 4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
predicted mol wt 220 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ARHGEF17(9828)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verlinkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable