SAB2900872
Anti-SLC37A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Pp11662, SLC37A2, SPX2, Sugar phosphate exchanger 2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
western blot: 1-2 μg/mL (Recombinant Protein)
western blot: 5 μg/mL (Cell Lysate)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... SLC37A2(219855)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)