SAB2702324
Monoclonal Anti-CARD12 antibody produced in mouse
clone GT1387, affinity isolated antibody
Synonym(e):
AIFEC, CARD12, CLAN, CLAN1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT1387, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
116kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:1000-1:10000
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... NLRC4(58484)
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable