SAB2108497
Anti-VDAC3
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti- VDAC-3, Anti-HD-VDAC3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
31 kDa
Speziesreaktivität
rabbit, goat, human, rat, mouse, guinea pig, horse, bovine, dog
Konzentration
0.5-1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
Hinterlegungsnummer
NM_005662
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VDAC3(7419)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable