SAB2102402
Anti-TEAD2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-ETF, Anti-TEA domain family member 2, Anti-TEF4
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
49 kDa
Speziesreaktivität
bovine, human, mouse, horse, rat, rabbit
Methode(n)
western blot: suitable
Immunogene Sequenz
GEPRAGAALDDGSGWTGSEEGSEEGTGGSEGAGGDGGPDAEGVWSPDIEQ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TEAD2(8463)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)