SAB2101536
Anti-MX1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-IFI-78K, Anti-IFI78, Anti-MX, Anti-MxA, Anti-Myxovirus (influenza virus) resistance 1, interferon-inducible protein p78 (mouse)
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Mol-Gew.
75 kDa
Speziesreaktivität
dog, pig, human
Verpackung
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MX1(4599)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)