Merck
SAB1413292
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CLDN6 antibody produced in mouse
clone 1P8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CLDN6
About This Item
UNSPSC-Code:
51111800
Konjugat
unconjugated
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1P8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
23.3 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
Methode(n)
ELISA: suitable
Isotyp
IgG2b, kappa
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
NM_021195.3
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
-10 to -25°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CLDN6(9074)
Allgemeine Beschreibung
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant CLDN6.
Immunogen
CLDN6 (NP_067018.1, 1 a.a. ~ 220 a.a) full-length recombinant protein with GST tag.
Sequenz
MASAGMQILGVVLTLLGWVNGLVSCALPMWKVTAFIGNSIVVAQVVWEGLWMSCVVQSTGQMQCKVYDSLLALPQDLQAARALCVIALLVALFGLLVYLAGAKCTTCVEEKDSKARLVLTSGIVFVISGVLTLIPVCWTAHAVIRDFYNPLVAEAQKRELGASLYLGWAASGLLLLGGGLLCCTCPSGGSQGPSHYMARYSTSAPAISRGPSEYPTKNYV
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Angaben zur Herstellung
Purification by Protein A sepharose
Lagerung und Haltbarkeit
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)