SAB1413125
Monoclonal Anti-EGFR (phospho Y1068) antibody produced in rabbit
clone HOF-5
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HOF-5, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: 1:40
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:100
western blot: 1:1000-1:2000
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr1068)
Angaben zum Gen
human ... EGFR(1956)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)