SAB1413082
Monoclonal Anti-HCLS1 (phospho Y397) antibody produced in rabbit
clone F12
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
F12, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr397)
Angaben zum Gen
human ... HCLS1(3059)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable