Merck
SAB1412686
Sigma-Aldrich
ANTI-TRMU antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC99627, MTO2, MTU1, TRMT, TRMU
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 25.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TRMU(55687)
Allgemeine Beschreibung
This gene is a member of the trmU family. It encodes a mitochondria-specific tRNA-modifying enzyme that is required for the 2-thio modification of 5-taurinomethyl-2-thiouridine tRNA-Lys on the wobble position of the anticodon. (provided by RefSeq)
Immunogen
TRMU (AAH80631.1, 1 a.a. ~ 222 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKKSLSRSTLRSPNGFSEIGLKLEMVSQDALRRTIFPLGGLTKEFVKKIAAENRLHHVLQKKESMGMCFIGKRNFEHFLLQYLQPRPGHFISIEDNKVLGTHKGWFLYTLGQRANIGGLREPWYVVEKDSVKGDVFVAPRTDHPALYRDLLRTSRVHWIAEEPPAALVRDKMMECHFRFRHQMALVCCVLQGGRVPGQREDPAAGAVCLHAPEGPAQSWDGH
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)