Merck
SAB1412684
Sigma-Aldrich
ANTI-MOGAT3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DC7, DGAT2L7, MGAT3, MGC119203, MOGAT3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 38.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MOGAT3(346606)
Allgemeine Beschreibung
Acyl-CoA:monoacylglycerol acyltransferase (MOGAT; EC 2.3.1.22) catalyzes the synthesis of diacylglycerol from 2-monoacylglycerol and fatty acyl-CoA (Cheng et al., 2003 [PubMed 12618427]).[supplied by OMIM
Immunogen
MOGAT3 (NP_835470.1, 1 a.a. ~ 341 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGVATTLQPPTTSKTLQKQHLEAVGAYQYVLTFLFMGPFFSLLVFVLLFTSLWPFSVFYLVWLYVDWDTPNQGGRRSEWIRNRAIWRQLRDYYPVKLVKTAELPPDRNYVLGAHPHGIMCTGFLCNFSTESNGFSQLFPGLRPWLAVLAGLFYLPVYRDYIMSFGLCPVSRQSLDFILSQPQLGQAVVIMVGGAHEALYSVPGEHCLTLQKRKGFVRLALRHGASLVPVYSFGENDIFRLKAFATGSWQHWCQLTFKKLMGFSPCIFWGRGLFSATSWGLLPFAVPITTVVGRPIPVPQRLHPTEEEVNHYHALYMTALEQLFEEHKESCGVPASTCLTFI
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable