SAB1412576
ANTI-ZIC1 antibody produced in mouse
clone 4D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ZIC, ZIC1, ZNF201
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4D2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 33.77 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZIC1(7545)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
GHLLFPGLHEQAAGHASPNVVNGQMRLGFSGDMYPRPEQYGQVTSPRSEHYAAPQLHGYGPMNVNMAAHHGAGA
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable