Merck
SAB1410099
Sigma-Aldrich
Anti-MYBBP1A antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ37886, P160, PAP2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 148.9 kDa
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MYBBP1A(10514)
Verwandte Kategorien
Immunogen
MYBBP1A (AAH50546.1, 1 a.a. ~ 1328 a.a) full-length human protein.
Sequence
MESRDPAQPMSPGEATQSGARPADRYGLLKHSREFLDFFWDIAKPEQETRLAATEKLLEYLRGRPKGSEMKYALKRLITGLGVGRETARPCYSLALAQLLQSFEDLPLCSILQQIQEKYDLHQVKKAMLRPALFANLFGVLALFQSGRLVKDQEALMKSVKLLQALAQYQNHLQEQPRKALVDILSEVSKATLQEILPEVLKADLNIILSSPEQLELFLLAQQKVPSKLKKLVGSVNLFSDENVPRLVNVLKMAASSVKKDRKLPAIALDLLRLALKEDKFPRFWKEVVEQGLLKMQFWPASYLCFRLLGAALPLLTKEQLHLVMQGDVIRHYGEHVCTAKLPKQFKFAPEMDDYVGTFLEGCQDDPERQLAVLVAFSSVTNQGLPVTPTFWRVVRFLSPPALQGYVAWLRAMFLQPDLDSLVDFSTNNQKKAQDSSLHMPERAVFRLRKWIIFRLVSIVDSLHLEMEEALTEQVARFCLFHSFFVTKKPTSQIPETKHPFSFPLENQAREAVSSAFFSLLQTLSTQFKQAPGQTQGGQPWTYHLVQFADLLLNHSHNVTTVTPFTAQQRQAWDRMLQTLKELEAHSAEARAAAFQHLLLLVGIHLLKSPAESCDLLGDIQTCIRKSLGEKPRRSRTKTIDPQEPPWVEVLVEILLALLAQPSHLMRQVARSVFGHICSHLTPRALQLILDVLNPETSEDENDRVVVTDDSDERRLKGAEDKSEEGEDNRSSESEEESEGEESEEEERDGDVDQGFREQLMTVLQAGKALGGEDSENEEELGDEAMMALDQSLASLFAEQKLRIQARRDEKNKLQKEKALRRDFQIRVLDLVEVLVTKQPENALVLELLEPLLSIIRRSLRSSSSKQEQDLLHKTARIFTHHLCRARRYCHDLGERAGALHAQVERLVQQAGRQPDSPTALYHFNASLYLLRVLKGNTAEGCVHETQEKQKAGTDPSHMPTGPQAASCLDLNLVTRVYSTALSSFLTKRNSPLTVPMFLSLFSRHPVLCQSLLPILVQHITGPVRPRRQACLLLQKTLSMREVRSCFEDPEWKQLMGQVLAKVTENLRVLGEAQTKAQHQQALSSLELLNVLFRTCKHEKLTLDLTVLLGVLQGQQQSLQQGAHSTGSSRLHDLYWQAMKTLGVQRPKLEKKDAKEIPSATQSPISKKRKKKGFLPETKKRKKRKSEDGTPAEDGTPAATGGSQPPSMGRKKRNRTKAKVPAQANGTPTTKSPAPGAPTRSPSTPAKSPKLQKKNQKPSQVNGAPGSPTEPAGQKQHQKALPKKGVLGKSPLSALARKKARLSLVIRSPSLLQSGAKKKAQVRKAGKP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable