SAB1409969
Monoclonal Anti-SLC25A14 antibody produced in mouse
clone 1C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
BMCP1, MGC149543, UCP5
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 62.6 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC25A14(9016)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MGIFPGIILIFLRVKFATAAVIVSGHQKSTTVSHEMSGLNWKPFVYGGLASIVAEFGTFPVDLTKTRLQVQGQSIDARFKEIKYRGMFHALFRICKEEGVLALYSGIAPALLRQASYGTIKIGIYQSLKRLFVERLEDETLLINMICGVVSGVISSTIANPTDVLKIRMQAQGSLFQGSMIGSFIDIYQQEGTRGLWRGVVPTAQRAAIVVGVELPVYDITKKHLILSGMMGDTILTHFVSSFTCGLAGALASNPVDVVRTRMMNQRAIVGHVDLYKGTVDGILKMWKHEGFFALYKGFWPNWLRLGPWNIIFFITYEQLKRLQI
Physikalische Form
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable