SAB1409690
Monoclonal Anti-SMARCD3 antibody produced in mouse
clone 5B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
BAF60C, CRACD3, MGC111010, Rsc6p
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5B6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.63 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SMARCD3(6604)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
ISALDSKIHETIESINQLKIQRDFMLSFSRDPKGYVQDLLRSQSRDLKVMTDVAGNPEEERRAEFYHQPWSQEAVSRYFYCKIQQRRQELEQSLVVRNT
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable