SAB1409259
Monoclonal Anti-JAG2 antibody produced in mouse
clone 2D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HJ2, SER2
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2D10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.41 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... JAG2(3714)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
GRSCWSRGTPFPHGSSWVEDCNSCRCLDGRRDCSKVWCGWKPCLLAGQPEALSAQCPLGQRCLEKAPGQCLRPPCEAWGECGAEEPPSTPCLPRSGHL
Physikalische Form
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable