Merck
SAB1408464
Sigma-Aldrich
Anti-RASSF3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC119194, MGC119195, MGC119197, RASSF5
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~27.6 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RASSF3(283349)
Allgemeine Beschreibung
The RAS oncogene (MIM 190020) is mutated in nearly one-third of all human cancers. Members of the RAS superfamily are plasma membrane GTP-binding proteins that modulate intracellular signal transduction pathways. A subfamily of RAS effectors, including RASSF3, share a RAS association (RA) domain.[supplied by OMIM
Immunogen
RASSF3 (NP_835463, 1 a.a. ~ 238 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSSGYSSLEEDAEDFFFTARTSFFRRAPQGKPRSGQQDVEKEKETHSYLSKEEIKEKVHKYNLAVTDKLKMTLNSNGIYTGFIKVQMELCKPPQTSPNSGKLSPSSNGCMNTLHISSTNTVGEVIEALLKKFLVTESPAKFALYKRCHREDQVYACKLSDREHPLYLRLVAGPRTDTLSFVLREHEIGEWEAFSLPELQNFLRILDKEEDEQLQNLKRRYTAYRQKLEEALREVWKPD
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)