SAB1407374
Anti-CHMP4A, (N-terminal) antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
C14orf123, CHMP4, CHMP4B, HSPC134, MGC142093, MGC142095, SNF7, SNF7-1, Shax2
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~24.53 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHMP4A(29082)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MSGLGRLFGKGKKEKGPTPEEAIQKLKETEKILIKKQEFLEQKIQQELQTAKKYGTKNKRAALQALRRKKRFEQQLAQTDGTLSTLEFQREAIENATTNAEVLRTMELAAQSMKKAYQDMDIDKVDELMTDITEQQEVAQQISDAISRPMGFRDDVDEDELLEELEELEQEELAQELLNVGDKEEEPSVKLPSVPSTHLPAGPAPKVDEDEEALKQLAEWVS
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable