Merck
SAB1407124
Anti-TP53AP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
NCRNA00096, P53TG1, P53TG1-D, TP53AP1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~9.9 kDa
species reactivity
human
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TP53TG1(11257)
Immunogen
TP53TG1 (AAH02709.1, 1 a.a. ~ 90 a.a) full-length human protein.
Sequence
MMLGSLAPDPGSRRHSGQAALRPRRYPTLWDRCRKRWLRPIFTQLLAAGLAYHTLLPIPSEPLFAAPGEHLHQCFVKESYCPPRVLAKEQ
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)