Merck
SAB1406991
Sigma-Aldrich
Anti-EMG1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
C2F, FLJ60792, Grcc2f, NEP1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~26.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EMG1(10436)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
EMG1 plays a role in the processing of the pre-18S rRNA and small ribosomal subunit assembly (Liu and Thiele, 2001 [PubMed 11694595]) and may play a role in methylation during ribosome biogenesis (Eschrich et al., 2002 [PubMed 11935223]).[supplied by OMIM
Immunogen
EMG1 (AAH55314, 1 a.a. ~ 244 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAPSDGFKPRERSGGEQAQDWDALPPKRPRLGAGNKIGGRRLIVVLEGASLETVKVGKTYELLNCDKHKSILLKNGRDPGEARPDITHQSLLMLMDSPLNRAGLLQVYIHTQKNVLIEVNPQTRIPRTFDRFCGLMVQLLHKLSVRAADGPQKLLKVIKNPVSDHFPVGCMKVGTSFSIPVVSDVRELVPSSDPIVFVVGAFAHGKVSVEYTEKMVSISNYPLSAALTCAKLTTAFEEVWGVI
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)