Merck
SAB1404743
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDIA4 antibody produced in mouse
clone 2H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ERP70, ERP72
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2H3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~38.21 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDIA4(9601)
Verwandte Kategorien
Immunogen
PDIA4 (NP_004902, 355 a.a. ~ 464 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LVVMQPEKFQSKYEPRSHMMDVQGSTQDSAIKDFVLKYALPLVGHRKVSNDAKRYTRRPLVVVYYSVDFSFDYRAATQFWRSKVLEVAKDFPEYTFAIADEEDYAGEVKD
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable