Merck
SAB1404363
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SFRS3, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~35.46 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~0.24 mg/mL
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG3κ
Immunogene Sequenz
MHRDSCPLDCKVYVGNLGNNGNKTELERAFGYYGPLRSVWVARNPPGFAFVEFEDPRDAADAVRELDGRTLCGCRVRVELSNGEK*
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SFRS3(6428)
Allgemeine Beschreibung
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant SFRS3.
Immunogen
SFRS3 (NP_003008, 1 a.a. ~ 86 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Physikalische Form
Clear, colorless solution in phosphate buffered saline, pH 7.2
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)