Merck
SAB1403358
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MIS12 antibody produced in mouse
clone 1G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
2510025F08Rik, KNTC2AP, MGC2488, MTW1, hMis12
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~48.66 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MIS12(79003)
Verwandte Kategorien
Immunogen
MIS12 (AAH00229, 1 a.a. ~ 205 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSVDPMTYEAQFFGFTPQTCMLRIYIAFQGYLFEVMQAVEQVILRKLDGIPDCDISPVQIRKCTEKFLCFMKGHFDNLFSKMEQLFLQLILRIPSNILLPEDKCKETPYSEEDFQHLQKEIEQLQEKYKTELCTKQALLAELEEQKIVQAKLKQTLTFFDELHNVGRDHGTSDFRESLVSLVQNSRKLQNIRDNVEKESKRLKIS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable