SAB1403215
Monoclonal Anti-NENF antibody produced in mouse
clone 7D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CIR2, NEUDESIN, SCIRP10, SPUF
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7D10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~45.9 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... NENF(29937)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MVGPAPRRRLRPLAALALVLALAPGLPTARAGQTPRPAERGPPVRLFTEEELARYGGEEEDQPIYLAVKGVVFDVTSGKEFYGRGAPYNALTGKDSTRGVAKMSLDPADLTHDTTGLTAKELEALDEVFTKVYKAKYPIVGYTARRILNEDGSPNLDFKPEDQPHFDIKDEF
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)