SAB1402675
Monoclonal Anti-NUP43, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ13287, bA350J20.1, p42
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NUP43(348995)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
SEDGSLWHWDASTDVPEKSSLFHQGGRSSTFLSHSISNQANVHQSVISSWLSTDPAKDRIEITSLLPSRSLSVNTLDVLGPCLVCGTDAEAIYVTRHLFS
Physikalische Form
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable