SAB1402598
Monoclonal Anti-C4ORF43 antibody produced in mouse
clone 4A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ11184
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~48.44 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... C4orf43(55319)
Immunogen
Sequence
MPKAPKGKSAGREKKVIHPYSRKAAQITREAHKQEKKEKLKNEKALRLNLVGEKLQWFQNHLDPPKKRYSKKDACELIERYLNRFSSELEQIELHNSIRDRQGRRHCSRETVIKQTMERERQQFEGYGLEIPDILNASNLKTFREWDFDLKKLPNIKMRKICANDAIPKTCKRKTTITVDQDLGELELNDESSDSDEEMTAVA
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)