SAB1402252
Monoclonal Anti-LIFR antibody produced in mouse
clone 4A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CD118, FLJ98106, FLJ99923, LIF-R, SJS2, STWS, SWS
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~38.21 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LIFR(3977)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
QKKGAPHDLKCVTNNLQVWNCSWKAPSGTGRGTDYEVCIENRSRSCYQLEKTSIKIPALSHGDYEITINSLHDFGSSTSKFTLNEQNVSLIPDTPEILNLSADFSTSTLY
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)