SAB1401803
Monoclonal Anti-MOSPD3 antibody produced in mouse
clone 1H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CDS3
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MOSPD3(64598)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
FRADQRSGPRQLLTLYNPTGTALRFRVLCTAPAKYTVFDAEGYVKPQSCIDIVIRHVAPIPSHYDVQDRFRIELSEEGAEGRVVGRKDITSILRAPAYP
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable