Merck
SAB1400758
Sigma-Aldrich
Anti-KLC4 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-KNSL8, Anti-MGC111777, Anti-bA387M24.3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KLC4(89953)
Immunogen
KLC4 (NP_958929.1, 1 a.a. ~ 619 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSGLVLGQRDEPAGHRLSQEEILGSTRLVSQGLEALRSEHQAVLQSLSQTIECLQQGGHEEGLVHEKARQLRRSMENIELGLSEAQVMLALASHLSTVESEKQKLRAQVRRLCQENQWLRDELAGTQQRLQRSEQAVAQLEEEKKHLEFLGQLRQYDEDGHTSEEKEGDATKDSLDDLFPNEEEEDPSNGLSRGQGATAAQQGGYEIPARLRTLHNLVIQYAAQGRYEVAVPLCKQALEDLERTSGRGHPDVATMLNILALVYRDQNKYKEAAHLLNDALSIRESTLGPDHPAVAATLNNLAVLYGKRGKYKEAEPLCQRALEIREKVLGTNHPDVAKQLNNLALLCQNQGKYEAVERYYQRALAIYEGQLGPDNPNVARTKNNLASCYLKQGKYAEAETLYKEILTRAHVQEFGSVDDDHKPIWMHAEEREEMSKSRHHEGGTPYAEYGGWYKACKVSSPTVNTTLRNLGALYRRQGKLEAAETLEECALRSRRQGTDPISQTKVAELLGESDGRRTSQEGPGDSVKFEGGEDASVAVEWSGDGSGTLQRSGSLGKIRDVLRRSSELLVRKLQGTEPRPSSSNMKRAASLNYLNQPSAAPLQVSRGLSASTMDLSSSS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)