Merck
SAB1400648
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AVEN antibody produced in mouse
clone 2B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-PDCD12
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Konjugat:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
Klon:
2B10, monoclonal
Speziesreaktivität:
human
citations:
Methode(n):
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2B10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AVEN(57099)
Verwandte Kategorien
Immunogen
AVEN (NP_065104.1, 71 a.a. ~ 170 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
APRGSRREPGGWGAGASAPVEDDSDAETYGEENDEQGNYSKRKIVSNWDRYQDIEKEVNNESGESQRGTDFSVLLSSAGDSFSQFRFAEEKEWDSEASCP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)